24086
SPB®-20 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Scegli un formato
329,00 €
Prezzo di listino658,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
329,00 €
Prezzo di listino658,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
agenzia
OSHA 62
meets requirements for USP G32
Parametri
-25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
250
df
0.25 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(20% diphenyl/80% dimethyl siloxane) phase
applicazioni
clinical
food and beverages
Tipo di colonna
capillary intermediate polar
Descrizione generale
USP Code: This column meets USP G32 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(20% diphenyl/80% dimethyl siloxane)
- -25 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?