23362-U is the product number while SP®-2560 Capillary GC is the type of column. This column is used for analyzing fatty acid methyl esters (FAME) using capillary gas liquid chromatography (GLC) as descripted in the "Description" section of the product page.
23362-U
Colonna GC capillare SP®-2560
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Sinonimo/i:
F.S. Cap. SP-2560 100m 0.25mm 0.20um, 5inch cage
Scegli un formato
2.720,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.720,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Parametri
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
313
df
0.20 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
100 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
applicazioni
agriculture
clinical
food and beverages
Tipo di colonna
capillary highly polar
Categorie correlate
Descrizione generale
Codice USP: Questa colonna soddisfa i requisiti G5 USP.
Fase:
- Non legata
- Poli(bis-cianopropilsilossano)
- Da temperatura inferiore a quella ambiente a 250 °C (isoterma o programmata)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
whats different between columns SP®-2560 Capillary GC Column and SP®-23362-U?
1 risposta-