Documenti fondamentali
23348-U
Supelco
Colonna GC capillare SP®-2560
L × I.D. 75 m × 0.18 mm, df 0.14 μm
Sinonimo/i:
GC column, biscyanopropyl siloxane
Scegli un formato
1 EA
1.690,00 €
1.690,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.690,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
1.690,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Parametri
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
321
df
0.14 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
Lungh. × D.I.
75 m × 0.18 mm
Gruppo funzionale matrice
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
applicazioni
agriculture
clinical
food and beverages
Tipo di colonna
capillary highly polar
Descrizione generale
Applicazione: Questa colonna di poli(bis-cianopropil-silossano) altamente polare è stata concepita per separare gli isomeri sterici (cis/trans) di esteri metilici di acidi grassi (FAME) È estremamente efficiente nelle applicazioni che coinvolgono isomeri dei FAME.
Codice USP: Questa colonna soddisfa i requisiti G5 USP.
Fase:
  • Non legata
  • Poli(bis-cianopropilsilossano)
Limiti di temperatura:
  • Da temperatura inferiore a quella ambiente a 250 °C (isoterma o programmata)
Applicazioni
SP®-2560 capillary GC column may be used for analysing fatty acid methyl esters (FAME) using capillary gas liquid chromatography (GLC).[1]
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
AOAC is a registered trademark of AOAC International
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
S Pegolo et al.
Journal of dairy science, 100(4), 2564-2576 (2017-02-13)
Buffalo milk is the world's second most widely produced milk, and increasing attention is being paid to its composition, particularly the fatty acid profile. The objectives of the present study were (1) to characterize the fatty acid composition of Mediterranean
M Cattani et al.
Journal of animal science and biotechnology, 8, 15-15 (2017-02-07)
In the last years, difficulties occurring in corn cultivation (i.e., groundwater shortages, mycotoxin contamination) have been forcing dairy farmers to consider alternative silages. Some experiments conducted on lactating cows have proven that the total replacement of corn silage with sorghum
Determination ofcis andtrans-Octadecenoic acids in margarines by gas liquid chromatography-infrared spectrophotometry.
Ratnayake, W. M. N., et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 67, 804-810 (1990)
Pierluigi Delmonte et al.
Journal of chromatography. A, 1218(3), 545-554 (2010-12-24)
The ionic liquid SLB-IL111 column, available from Supelco Inc., is a novel fused capillary gas chromatography (GC) column capable of providing enhanced separations of fatty acid methyl esters (FAMEs) compared to the highly polar cyanopropyl siloxane columns currently recommended for
W M Nimal Ratnayake et al.
Journal of AOAC International, 85(5), 1112-1118 (2002-10-11)
This study examines the effect of the column operating temperature of 100 m SP-2560 and CP-Sil 88 capillary gas chromatographic (GC) columns on the separation of cis- and trans-octadecenoic (18:1) isomers in partially hydrogenated vegetable oils. The overlapping GC peaks
Articoli
AOCS and AOAC methods for trans fatty acid composition require highly polar cyanosilicone capillary columns.
Protocolli
Fast GC Analysis of Detailed cis/trans Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs) on the 75 m SP™-2560 Capillary Column
Chromatograms
application for SPE, suitable for GC