Vai a
C8003
5-α-Cholestane
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
NSC 224419
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
61,40 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
338,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1200,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H48
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.67
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-562-8
Beilstein/REAXYS Number:
2051806
MDL number:
61,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
XIIAYQZJNBULGD-XWLABEFZSA-N
Application
5-α-Cholestane has been used:
  • as an internal standard in gas phase chromatography (GC) and high-performance liquid chromatography (HPLC) to quantify cholesterol in meat products for a comparison study
  • to quantify the active compounds in the oils using a gas chromatograph coupled to a mass spectrometer
  • as a reference standard in GC analyses to quantify sterol content in the unsaponifiables obtained from oat lipids and different sterol standards like fucosterol, sitosterol, campesterol, and stigmasterol
Biochem/physiol Actions
5α-Cholestane is a sterol produced endogenously from cholesterol and has been isolated from human feces. It is derived from cholesterol by the action of intestinal microorganisms. Derivatives of 5α-cholestane in plants are called brassinosteroids that selectively activate the PPI3K/Akt pathway.
Preparation Note
5α-Cholestane yields clear to slightly hazy, colorless to faint yellow solution in chloroform at 50 mg/ml.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
4268247124C8128
5-α-Cholestane ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C8003
5-α-Cholestane
5-α-Cholestane certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
42682
5-α-Cholestane
5-α-Cholestane certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
Supelco
47124
5-α-Cholestane
description
≥97.0% (HPLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
description
crystalline
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
crystalline
mp
80-82 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
mp
128-130 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-α-Cholestane
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf