PHR3538
Methyl Palmitate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Methyl palmitate, n-Hexadecanoic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1431603
Famiglia di API
methyl palmitate
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
Indice di rifrazione
n20/D 1.4512 (lit.)
P. ebollizione
185 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-35 °C (lit.)
Densità
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)