Documenti fondamentali
22494
Supelco
Ferrula capillare Supeltex M-4, per uso generale
I.D. 1.0 mm, 0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Scegli un formato
10 EA
76,80 €
76,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
76,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
76,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diam. int.
1.0 mm
Compatibilità
0.75 mm Column I.D.
Descrizione generale
Supelco ha perfezionato il design di queste ferrule in grafite per ottenere un profilo pulito e nitido con flashing minimo.
Caratteristiche:
si blocca a un quarto di giro dopo aver serrato con le dita. Massimo contatto con la superficie di tenuta, riduzione del rischio di contaminazione della colonna al momento dell'installazione.
Composizione:grafite flessibile
Temperatura massima: 450 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.[1]
Note legali
Configurato per
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)