Documenti fondamentali
22459
Supelco
Boccola capillare Supeltex M-2A, per uso generale
I.D. 1.2 mm, 0.50-0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Scegli un formato
10 EA
89,10 €
89,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
89,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
89,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diam. int.
1.2 mm
Compatibilità
0.50-0.75 mm Column I.D.
Descrizione generale
Caratteristiche: si blocca 1/4 di giro dopo aver serrato con le dita. Elevata riutilizzabilità Non aderisce a metallo o al vetro
Composizione: DuPont VESPEL SP-21 (85% poliimmide, 15% grafite)
Temperatura massima:
400 °C
Note legali
Configurato per
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)