Documenti fondamentali
22487-U
Supelco
Boccole Supeltex M-2A per colonne impaccate, D.E. colonna 1/16”
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. column, pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
GC column ferrule 1/16 in. (10 pk)
Scegli un formato
10 EA
95,40 €
95,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
95,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
95,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 10 ea
Temperatura massima
400 °C
Diam. int.
1/16 in.
Compatibilità
1/16 in. O.D. column
Descrizione generale
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Ferrules are suitable for the attachment of the column and other glass components to the system. Flexible graphite ferrules withstand high temperatures and are capable of compression.[1]
Applicazioni
Supeltex M-2A vespel-ferrules were suitable for closing the opening of sorption tubes to prevent the layers from mixing during determination of concentrations of volatile hydrocarbons in air samples.[2]
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The influence of sampling methods and different gas chromatographic systems on the determination of concentrations of volatile hydrocarbons in air samples.
Juszkiewicz, A., and B. Kijak
Polish Journal of Environmental Studies, 8, 389-394 (1999)
Walter Jennings
Gas Chromatography with Glass Capillary Columns (2012)