Documenti fondamentali
22489
Supelco
Boccola capillare Supeltex M-2A, per uso generale
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
Scegli un formato
10 EA
89,10 €
89,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
89,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
89,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diam. int.
0.8 mm
Compatibilità
0.53 mm Column I.D.
Descrizione generale
Caratteristiche: si blocca 1/4 di giro dopo aver serrato con le dita. Elevata riutilizzabilità Non aderisce a metallo o al vetro
Composizione: DuPont VESPEL SP-21 (85% poliimmide, 15% grafite)
Temperatura massima:
400 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.[1]
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)