Documenti
22498
Supelco
Ferrula capillare Supeltex M-4, per uso generale
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diam. int.
0.4 mm
Compatibilità
0.10-0.25 mm Column I.D.
Descrizione generale
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Supelco ha perfezionato il design di queste ferrule in grafite per ottenere un profilo pulito e nitido con flashing minimo.
Caratteristiche:
si blocca a un quarto di giro dopo aver serrato con le dita. Massimo contatto con la superficie di tenuta, riduzione del rischio di contaminazione della colonna al momento dell'installazione.
Composizione:grafite flessibile
Temperatura massima: 450 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)