Documenti fondamentali
56718-U
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.007 in.
Scegli un formato
1 EA
25,80 €
25,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
25,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
25,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Lungh. × D.E. × D.I.
1.0 m × 1/16 in. × 0.007 in.
Livello qualitativo
Colore
black band
Descrizione generale
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. 1 m length is coiled, all other dimensions are straight.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)