Documenti fondamentali
22386
Supelco
Boccole Supeltex M-1 per colonne impaccate, D.E. colonna 1/16”
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
Scegli un formato
10 EA
38,90 €
38,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
38,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
38,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diam. int.
1/16 in.
Raccordi
1/16 in. ferrule for 1/16 in. O.D. packed column
Compatibilità
1/16 in. O.D. Column
Descrizione generale
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
Black MS
Analytical Chemistry, 50 (7), 848-851 (1978)