Documenti fondamentali
22481
Supelco
Boccole Supeltex M-2A per colonne impaccate, D.E. colonna 1/4”
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
Scegli un formato
10 EA
95,40 €
95,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
95,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
95,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diam. int.
1/4 in.
Raccordi
1/4 in. for 1/4 in. O.D. packed column
Compatibilità
1/4 in. O.D. Column
Descrizione generale
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)