Documenti fondamentali
56700-U
Supelco
Ferrules
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut), ferrule only
Scegli un formato
10 EA
14,20 €
14,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
14,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
14,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
Tefzel®
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Upchurch Scientific, Inc P-200X
Raccordi
1/4-28 Upchurch for 1/16 in. O.D. tubing (requires Flangeless nut)
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Tubing Coupler 1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
56051
Tubing Coupler
Tube Fitting, Cheminert® 1/4-28 male UNF for 1/16 in. O.D. tubing 1.5mm, (mixed colors)
58705
Tube Fitting, Cheminert®