20074-U
VOST Stack Sampling Thermal Desorption Tube
O.D. x ID x L 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛\ fittings)
Sinonimo/i:
VOST 100 Tube
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
VOST Stack Sampling Tube, 35-60 mesh
agenzia
EPA 30,31
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
Dimensione particelle
35-60 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringFiltri attivi