Documenti
11982
Supelco
Adsorbente polimerico poroso Tenax®
matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10g
About This Item
Codice UNSPSC:
23201100
product name
Adsorbente polimerico poroso Tenax®, matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10 g
agenzia
suitable for EPA 601
Forma fisica
solid
Confezionamento
bottle of 10 g
Parametri
350 °C temp. limit
Area superficiale
~35 m2/g
Matrice
Tenax TA
Dimensione particelle
60-80 mesh
Densità
~0.25 g/mL (free fall density)
Descrizione generale
Il polimero poroso Tenax, basato su 2,6-difenil-p-fenilen ossido, è ampiamente usato come adsorbente sia nella raccolta di aria che in applicazioni di intrappolamento. La sua struttura esclusiva offre caratteristiche di adsorzione/desorzione alternative e desiderabili in confronto ad altri polimeri porosi.
Per maggiori informazioni su qualsiasi nostro adsorbente visitare sigma-aldrich.com/adsorbents
Applicazioni
L′adsorbente polimerico poroso Tenax® può essere impiegato per il campionamento per adsorzione di:
  • Composti organici volatili (VOC) in diversi microambienti prima della loro determinazione per desorzione termica a breve raggio (SPTD) e gas cromatografia-spettrometria di massa (GC-MS).
  • Idrocarburi C7-C26 in campioni di aria nell′ambiente e VOC in campioni d′aria in ambienti di lavoro prima della loro analisi mediante TD seguita da GC.
Note legali
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Tenax® TA glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 1 ea
Supelco
28281-U
Tenax® TA
Tenax® TA stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, 35-60 mesh, pkg of 10 ea
Supelco
30131-U
Tenax® TA
Tenax® GR glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Supelco
28282-U
Tenax® GR
Tenax® GR 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2, stainless steel TD tube, sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29742-U
Tenax® GR
Supelco
Supelco
20287
Carbotrap® Adsorbent
Fire Investigation.
Daeid NN, et al.
Science, 142-143 (2004)
Static Headspace-Gas Chromatography: Theory and Practice .
Kolb B and Ettre LS.
Science, 6-7 (2006)
Handbook of Water Analysis.
Nollet LM and De Gelder LSP.
Technology & Engineering, 625-626 (2007)
Stability of workroom air volatile organic compounds on solid adsorbents for thermal desorption gas chromatography.
Volden J, et al.
Analytica Chimica Acta, 530(2), 263-271 (2005)
Adsorbent materials commonly used in air analysis for adsorptive enrichment and thermal desorption of volatile organic compounds.
Dettmer K and Engewald W
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 373(6), 490-500 (2002)
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.