21993
VOST Stack Sampling Tube
empty
Scegli un formato
71,40 €
Prezzo di listino102,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
71,40 €
Prezzo di listino102,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
- VOST Tubes (Volatile Organic Sampling Train) are designed to meet specifications in US EPA SW-846, Method 0030.
- Each tube is individually numbered, pre-conditioned, and sealed with stainless steel Swagelok fittings before stored in a glass storage container.
- Each lot is tested for background and backpressure.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)