X2753
Xylanase
powder, ≥2500 units/g, recombinant, expressed in Aspergillus oryzae
Sinonimo/i:
Pentopan Mono BG®
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in Aspergillus oryzae
Forma fisica
powder
Attività specifica
≥2500 units/g
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in the isolation of hemicellulose and production of oligosaccharides
- in viscosimetric assay
- in the comparison of commercial enzymes for the aqueous enzymatic extraction of corn oil from corn germ
- in the hydrolytic degradation of xylan
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1