The calculated molecular weight of this material is 56.5 kDa, with the catalytic domain being 40.6 kDa. Electrophoresis gels stained with Coumassie blue show a molecular weight of 35 - 55 kDa.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 151,00 € |
151,00 €
recombinant
expressed in corn
Quality Segment
specific activity
≥2.0 units/mg protein
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
, Enabling
storage temp.
2-8°C
General description
Physical form
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in corn, ≥2.0 units/mg protein | description powder, dark brown, ~1 U/mg | description ≥98% | description ≥98% |
| specific activity ≥2.0 units/mg protein | specific activity ~1 U/mg | specific activity - | specific activity - |
| recombinant expressed in corn | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| greener alternative category , Enabling | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category |
| greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency | greener alternative product characteristics Design for Energy Efficiency |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
I have looked in the SDS, but I can't find the molar mass of the enzyme. Is it possible to get information regarding the molar mass, or a link to the enzyme in the PDB?
1 risposta-