X2254
XE-991
≥98% (HPLC), powder, KCNQ channel blocker
Sinonimo/i:
10,10-bis(4-pyridinylmethyl)-9(10H)-anthracenone
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
XE-991, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Ideatore
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2C(Cc3ccncc3)(Cc4ccncc4)c5ccccc15
InChI
1S/C26H20N2O/c29-25-21-5-1-3-7-23(21)26(17-19-9-13-27-14-10-19,18-20-11-15-28-16-12-20)24-8-4-2-6-22(24)25/h1-16H,17-18H2
KHJFBUUFMUBONL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)