Vai a
A8001
Aconitine
≥95% (HPLC), fibronectin binding Inhibitor , crystalline
Sinonimo/i:
Acetylbenzoylaconine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
31,10 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
128,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
342,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
682,00 €
579,70 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H47NO11
Numero CAS:
Peso molecolare:
645.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-121-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
74608
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
crystalline
31,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Aconitine, ≥95% (HPLC), crystalline
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
crystalline
color
white
solubility
H2O: 0.3 mg/mL, ethanol: 35 mg/mL
SMILES string
CCN1C[C@]2(COC)[C@H](O)C[C@@H](OC)C34C5C[C@]6(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@@](OC(C)=O)(C5[C@H]6OC(=O)c7ccccc7)C([C@H](OC)C23)C14
InChI
1S/C34H47NO11/c1-7-35-15-31(16-41-3)20(37)13-21(42-4)33-19-14-32(40)28(45-30(39)18-11-9-8-10-12-18)22(19)34(46-17(2)36,27(38)29(32)44-6)23(26(33)35)24(43-5)25(31)33/h8-12,19-29,37-38,40H,7,13-16H2,1-6H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25?,26?,27+,28-,29+,31+,32-,33?,34-/m1/s1
InChI key
XFSBVAOIAHNAPC-VBUFWTEXSA-N
Application
Aconitine is a neurotoxin which activates tetrodotoxin-sensitive Na+ channels, inducing presynaptic depolarization and blocking the release of neurotransmitters. Aconitine also blocks norepinephrine reuptake. In the heart, aconitine induces ventricular tachycardia after intracoronary injection.
Aconitine has been used:
  • to study its cardiotoxic effects along the pericardium meridian (PM) on cardiac rhythm in rabbits[1]
  • as a standard in high-performance thin layer chromatography (HPTLC) fingerprinting method
  • in the aconitine-based lipo-alkaloids semi-synthesis[2]
Biochem/physiol Actions
Neurotoxin. Activates tetrodotoxin-sensitive Na+ channels, inducing presynaptic depolarization, thus blocking the nerve action potential which, in turn, blocks the release of neurotransmitters and decreases the end plate potential at the neuromuscular junction. Aconitine also blocks norepinephrine reuptake. In the heart, aconitine induces ventricular tachycardia after intracoronary injection. In cultured ventricular myocytes, aconitine increases the duration of the action potential and induces the appearance of early after depolarization.
Aconitine is a diesterditerpene alkaloid found abundantly in the plant Aconitum genera.[3] It possesses analgesic, antipyretic and antirheumatic activity. Aconitine is involved in blocking neurotransmission. It acts as a neurotoxin as well as a cardiotoxin. Aconitine triggers ventricular tachycardia (VT) and ventricular fibrillation (VF). It interacts with voltage-dependent Na+ channels which results in the depolarization of membranes.[4] Aconitine may exhibit therapeutic effects against systemic lupus erythematosus (SLE).[5] It also inhibits the reuptake of norepinephrine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
44787C4382PHL89376
Aconitine ≥95% (HPLC), crystalline
Sigma-Aldrich
A8001
Aconitine
Aconitine analytical standard
Supelco
44787
Aconitine
Aconitine phyproof® Reference Substance
PHL89376
Aconitine
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystalline
form
-
form
crystalline
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
H2O: 0.3 mg/mL, ethanol: 35 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: 20 mg/mL
solubility
-
color
white
color
-
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aconitine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)