Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
T1895
Sigma-Aldrich
Timidina
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
1-(2-deossi-β-D-ribofuranosil)-5-metiluracile, 1-(2-deossi-β-D-ribofuranosil)timina, 2′-deossitimidina, Timina deossiriboside, dT
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.23
Beilstein:
89285
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
Origine biologica
synthetic (organic)
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
186-188 °C (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Informazioni sul gene
human ... DTYMK(1841)
Descrizione generale
La timidina è detta anche pirimidina deossinucleoside. La deossitimidina è un nucleoside presente nel DNA. In una struttura di DNA a doppio filamento, la timidina si accoppia alla deossiadenosina.
Applicazioni
La timidina può essere utilizzata nei cocktail HT e HAT per la fusione, la selezione e la clonazione dell′ibridoma. È stata adoperata:
  • come fonte di nucleotidi nel terreno essenziale minimo per valutare la crescita delle blastocisti ottenute con la tecnica iSCNT
  • come supplemento nel terreno di selezione del terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) utilizzato per la produzione di anticorpi anti-neurogranina (NRGN)
  • per la preparazione delle soluzioni madre THMG (timidina, ipoxantina, glicina, metotressato) e THG per la pulizia delle cellule di linfoma di topo
Azioni biochim/fisiol
La timidina è utile nella sincronizzazione cellulare durante la fase S. Nella via di salvataggio delle pirimidine, la pirimidina fosforilasi converte reversibilmente la timina in timidina.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Thymidine
Millipore
6060
Thymidine
Adenosine suitable for cell culture, BioReagent
Sigma-Aldrich
A4036
Adenosine
Aminopterin powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A3411
Aminopterin
Uridine powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U3003
Uridine
Human Biochemistry and Disease, 571-571 (2008)
Optimization in Drug Discovery: In Vitro Methods (2016)
Serum neurogranin measurement as a biomarker of acute traumatic brain injury
Yang J, et al.
Clinical Biochemistry, 43(13-14), 843-848 (2015)
Molecular Biology, Principles of Genome Function: Biology, Molecular biology (2016)
Dominique Desbouis et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6689-6698 (2008-10-08)
Human cytosolic thymidine kinase (hTK1) has proven to be a suitable target for noninvasive imaging of cancer cell proliferation using radiolabeled substrates such as [ (18)F]fluorothymidine ([ (18)F]FLT). However, a thymidine tracer useful for single photon emission tomography (SPECT) based