Documenti fondamentali
V5888
Sigma-Aldrich
VUF 5574
Sinonimo/i:
N-(2-Methoxyphenyl)-N′-[2-(3-pyridinyl)-4-quinazolinyl]-urea
Scegli un formato
10 MG
196,00 €
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
196,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H17N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble 1.5 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
COc1ccccc1NC(=O)Nc2nc(nc3ccccc23)-c4cccnc4
InChI
1S/C21H17N5O2/c1-28-18-11-5-4-10-17(18)24-21(27)26-20-15-8-2-3-9-16(15)23-19(25-20)14-7-6-12-22-13-14/h2-13H,1H3,(H2,23,24,25,26,27)
YRAFEJSZTVWUMD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA3(140)
Azioni biochim/fisiol
Potent, selective, and competitive A3 adenosine receptor antagonist.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)