119149
Adenosine A2A Receptor Antagonist I, ZM 241385
A highly potent, selective, non-xanthine adenosine A2A receptor antagonist (Ki = 800 pM for human adenosine A2AR stably expressed in HEK-293 cells).
Sinonimo/i:
Adenosine A2A Receptor Antagonist I, ZM 241385
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Potenza
800 pM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL
applicazioni
air monitoring
Compatibilità
for use with Viable Air Samplers (1.09191)
for use with Viable Air Samplers (1.09194)
for use with Viable Air Samplers (1.17103)
for use with Viable Air Samplers (1.17274)
for use with Viable Air Samplers (1.17275)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H15N7O2/c17-14-20-15(18-8-7-10-3-5-11(24)6-4-10)21-16-19-13(22-23(14)16)12-2-1-9-25-12/h1-6,9,24H,7-8H2,(H3,17,18,19,20,21,22)
PWTBZOIUWZOPFT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
A2A
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ongini, E. et al. 1999. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 359, 7.
Keddie, J. et al. 1996, Eur Journ Pharm. 301, 107.
WGK 3