Vai a
SML1983
PSB-603
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-(4-(4-(4-Chlorophenyl)piperazide-1-sulfonyl)phenyl)-1-propylxanthine, 8-[4-[[4-(4-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-3,9-dihydro-1-propyl-1H-purine-2,6-dione, PSB 603, PSB603
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
142,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
455,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H25ClN6O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
529.01
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brownish
solubility
DMSO: 2 mg/mL to clear
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCC)NC2=C(N=C(C3=CC=C(S(=O)(N4CCN(C5=CC=C(Cl)C=C5)CC4)=O)C=C3)N2)C1=O
InChI
1S/C24H25ClN6O4S/c1-2-11-31-23(32)20-22(28-24(31)33)27-21(26-20)16-3-9-19(10-4-16)36(34,35)30-14-12-29(13-15-30)18-7-5-17(25)6-8-18/h3-10H,2,11-15H2,1H3,(H,26,27)(H,28,33)
InChI key
OVHCTHHFOHMNFV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A high-affinity, selective antagonist against A2b adenosine receptor (A2b-AR, A2bR).
PSB-603 is an adenosine receptor A2b antagonist (IC50 = 1.13 nM against 10 μM A2bR agonist NECA-induced calcium response in Jurkat T cells in the presence of 200 nM A2aR antagonist MSX-2) that targets A2bR with high affinity (KD = 0.403 nM/human, 0.457 nM/rat, 4.09 nM/mouse A2bR; Ki against 0.3 nM [3H]PSB-603 = 0.553 nM/human, 0.355 nM/rat, 0.265 nM/mouse A2bR) and selectivity, exhibiting little affinity toward A1, A2a, or A3 adenosine receptors by competition binding assay (Ki >10 μM against 0.4 nM [3H]DPCPX for human/rat A1R, 1 nM [3H]MSX-2 for human/mouse/rat A2aR, 10 nM [3H]NECA for human/mouse/rat A3R) with the exception of mouse A1R (Ki = 42.2 nM against 0.4 nM [3H]DPCPX).
PSB-603 is known to modify cellular metabolism and enhance cellular sensitivity for chemotherapy. Thus, PSB-603 is recognized to possess anticancer action, which has been studied in colorectal cancer.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2605SML2791R1033
PSB-603 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1983
PSB-603
SBI-797812 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2791
SBI-797812
RN-1747 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
R1033
RN-1747
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL to clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
color
white to brownish
color
white to beige
color
white to beige
color
light yellow to light tan
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)