Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti
G8877
Sigma-Aldrich
Guanosina 5′-trifosfato
≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
GTP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N5O14P3 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
523.18 (free acid basis)
Beilstein:
3585677
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
Informazioni sul gene
human ... HRAS(3265)
Categorie correlate
Applicazioni
La guanosina 5′-trifosfato sale sodico idrato è stata utilizzata:
  • nella preparazione dei reagenti per platinazione modificata con perossidasi di rafano (HRP)
  • nelle registrazioni dell′intera cellula con tecnica voltage-clamp
  • nell′inibizione in vitro della transglutaminasi (tTG)
Azioni biochim/fisiol
Il GTP funge da carrier dei fosfati e dei pirofosfati coinvolti nella canalizzazione dell′energia chimica in pathway biosintetici specifici. Il GTP attiva le proteine G che trasducono il segnale e sono coinvolte in vari processi cellulari, tra cui la proliferazione, la differenziazione e l′attivazione di diverse cascate di chinasi intracellulari. La proliferazione e l′apoptosi sono regolate in parte dall′idrolisi del GTP ad opera delle piccole GTPasi Ras e Rho. Un altro tipo di piccola GTPasi, la Rab, esercita un ruolo nell′attracco e nella fusione delle vescicole e può essere inoltre coinvolto nella formazione delle vescicole. Oltre al suo ruolo di trasduzione del segnale, il GTP agisce anche da precursore ricco di energia delle unità dei mononucleotidi nella biosintesi enzimatica del DNA e dell′RNA.
Caratteristiche e vantaggi
Questo è un prodotto in primo piano nell′ambito della ricerca sui nucleotidi ciclici. Cliccare qui per scoprire gli altri prodotti in primo piano nella ricerca sui nucleotidi ciclici. Ulteriori informazioni su piccole molecole bioattive per altre aree di ricerca sono disponibili sul sito sigma.com/discover-bsm.
Nota sulla preparazione
Preparata mediante fosforilazione enzimatica di 5′-GMP.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Flufenamic acid affects multiple currents and causes intracellular Ca2+ release in Aplysia bag cell neurons
Gardam K E, et al.
Journal of Neurophysiology, 100(1), 38-49 (2008)
T cells from celiac disease lesions recognize gliadin epitopes deamidated in situ by endogenous tissue transglutaminase
Molberg O, et al.
European Journal of Immunology, 31(5), 1317-1323 (2001)
Feng Rao et al.
Analytical biochemistry, 389(2), 138-142 (2009-03-31)
The cyclic dinucleotide c-di-GMP is a widespread bacterial messenger molecule with potential application as a therapeutic agent for treating bacterial infection. Current enzymatic synthesis of c-di-GMP using mesophilic diguanylate cyclase (DGC) proteins suffers from low production yield due to protein
Benjamin Judkewitz et al.
Nature protocols, 4(6), 862-869 (2009-05-16)
In order to link our knowledge of single neurons with theories of network function, it has been a long-standing goal to manipulate the activity and gene expression of identified subsets of mammalian neurons within the intact brain in vivo. This
Rob P M van Gijlswijk et al.
Clinical chemistry, 48(8), 1352-1359 (2002-07-27)
Microarray platforms will change immunochemical and nucleic acid-based analysis of cell homogenates and body fluids compared with classic analyses. Microarrays use labeled target and immobilized probes, rather than fixed targets and labeled probes. We describe a method for simultaneous labeling
Articoli
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Protocolli
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.