G3776
Guanosine 5′-triphosphate sodium salt solution
HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription
Sinonimo/i:
GTP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine brain
bacterial (Corynebacterium)
yeast
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
100 mM in H2O (adjusted to pH 7)
Colore
colorless
Attività estranea
DNase, RNase and Nickase, none detected
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
Informazioni sul gene
human ... HRAS(3265)
Categorie correlate
Applicazioni
- for reconstituting transducin during purification of transducin.
- as a compnent of the 3.3X loading buffer to assemble 32P-miR-31—3xFLAG-AGO2 complexes
- as a component of the nucleotide substrate mix to evaluate the hydrolytic activity of MutT homolog 1 (MTH1) on methylated nucleoside triphosphates
- in DNA-dependent RNA polymerase transcription
Azioni biochim/fisiol
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.