Documenti fondamentali
6701
Millipore
Uridine-5′-triphosphate, Trisodium Salt
Sinonimo/i:
Uridine-5′-triphosphate, Trisodium Salt, UTP, 3Na
Scegli un formato
50 MG
84,00 €
84,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2026Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
84,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12N2O15P3 · 3Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
550.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
84,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2026Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/p-4/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
PGAVKCOVUIYSFO-XVFCMESISA-J
Descrizione generale
Energy-rich precursor in the enzymatic biosynthesis of RNA. A potent vasodilator. Induces contractile responses in some tissues.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup