Vai a
U6375
Uridine 5′-monophosphate disodium salt
≥99%, (chemical), powder
Sinonimo/i:
5′-UMP-Na2, U 5′-P, UMP, Uridylic acid disodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
62,20 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
247,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
413,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N2Na2O9P
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
222-211-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3582885
Assay:
≥99%
Biological source:
(chemical)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
62,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Uridine 5′-monophosphate disodium salt, ≥99%
biological source
(chemical)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H13N2O9P.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
InChI key
KURVIXMFFSNONZ-WFIJOQBCSA-L
General description
Uridine 5′-monophosphate is a pyrimidine mononucleotide. It is formed by decarboxylation of orotidine 5′-monophosphate. UMP is further converted to UTP (uridine 5′-triphosphate) using kinases.
Application
Uridine 5′-monophosphate disodium salt has been used to study the effect of pyrimidine synthesis inhibitor, 5-azacytidine, on cholesterol and lipid metabolism. It has been used to study the effect of nucleotides on growth of specific intestinal bacteria.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
94330T7004D3876
biological source
(chemical)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL to clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)