T2327
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Kunitz Inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Trypsin Inhibitor from Glycine max (soybean), BioUltra, lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
Origine biologica
Glycine max (soybean)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a standard protein to measure the amount of endogenous trypsin inhibitor present in midgut lysate (M1) of Riptortus pedestris
- as a standard to compare the trypsin inhibitory activity of the purified protein
- to monitor the trypsin inhibitory activity by fractionating in MonoS cation exchange chromatography
- as an trypsin inhibitor
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Altre note
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.