M5905
Siero murino
Sinonimo/i:
Siero
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
contiene
preservative
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.