T7924
Transforming Growth Factor-α human
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
hTGF-α, TGF-α
Scegli un formato
629,00 €
Scegli un formato
About This Item
629,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Transforming Growth Factor-α human, TGF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Stato
powder
Potenza
≤0.2 ng/mL ED50
Qualità
endotoxin tested
PM
5.5 kDa
Confezionamento
pkg of 1 mg
pkg of 5 mg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TGFA(7039)
Amino Acid Sequence
Descrizione generale
Applicazioni
- to determine the ideal concentration of growth factors to be used in the culture medium that supports sheep preantral follicles[3]
- in human hepatocytes cell culture and keratinocyte cell culture[4][5]
- to induce morphogenesis in primary mouse organoids[2]
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?