SRP3083
IL-1 beta human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Catabolin, Endogenous Pyrogen (EP),, Leukocyte Endogenous Mediator (LEM),, Lymphocyte-activating factor (LAF), Mononuclear Cell Factor (MCF)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
≤0.001 ng/mL ED50
PM
17.3 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL1B(3553)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3