T6700
TRAM-34
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cccn4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-15-8-7-14-20(21)22(25-17-9-16-24-25,18-10-3-1-4-11-18)19-12-5-2-6-13-19/h1-17H
KBFUQFVFYYBHBT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3