Vai a
P2928
Paxilline
≥98% (HPLC), Maxi-K potassium channel blocker, powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
280,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
565,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H33NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.56
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
280,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Paxilline, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(O)C1OC2CCC3(C)C(O)(CCC4Cc5c([nH]c6ccccc56)C34C)C2=CC1=O
InChI
1S/C27H33NO4/c1-24(2,30)23-20(29)14-18-21(32-23)10-11-25(3)26(4)15(9-12-27(18,25)31)13-17-16-7-5-6-8-19(16)28-22(17)26/h5-8,14-15,21,23,28,30-31H,9-13H2,1-4H3/t15-,21-,23-,25+,26+,27+/m0/s1
InChI key
ACNHBCIZLNNLRS-UBGQALKQSA-N
General description
Paxilline is an indole diterpene metabolite produced by fungi. It has a functionalized pentacyclic core and is a template for the synthesis of a wide variety of derivatives.
Application
Paxilline has been used to block large conductance calcium activated potassium channels (BKCa) in murine smooth muscle cells and in myometrial cells of uterine samples. Paxilline acts as an agonist and activates liver X receptor in atlantic salmon.
Biochem/physiol Actions
Paxilline is a selective blocker of high-conductance Ca2+-activated (Maxi-K) potassium channels. It also blocks big potassium (BK) channels.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Major toxin in Penicillium paxilli
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C7861SML1545203350
Paxilline powder, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P2928
Paxilline
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
faintly yellow
color
-
color
white to beige
color
white to off-white
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)