Vai a
T7765
Tunicamycin
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), powder, N-acetylglucosamine transferase inhibitor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
68,50 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
227,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
385,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
797,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
6888090
MDL number:
68,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tunicamicina,
Quality Segment
solubility
95% ethanol: soluble 1 mg/mL, clear to faintly hazy, THF: soluble <1 mg/mL, dioxane: soluble <1 mg/mL, DMF: soluble >10 mg/mL, pyridine: >10 mg/mL, DMSO: soluble 4.9-5.1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow, methanol: slightly soluble 4.9-5.1 mg/mL, methanol: soluble 4.9-5.1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow, acetone: insoluble, aqueous base: insoluble, chloroform: insoluble, ethyl acetate: insoluble
antibiotic activity spectrum
fungi, viruses
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCCCCCC\C=C\C(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](C[C@@H](O)[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O)O[C@H]1O[C@@H]4O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4NC(C)=O
InChI
1S/C37H60N4O16/c1-18(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-23(45)39-26-30(50)27(47)21(54-36(26)57-35-25(38-19(3)43)29(49)28(48)22(17-42)55-35)16-20(44)33-31(51)32(52)34(56-33)41-15-14-24(46)40-37(41)53/h11,13-15,18,20-22,25-36,42,44,47-52H,4-10,12,16-17H2,1-3H3,(H,38,43)(H,39,45)(H,40,46,53)/b13-11+/t20-,21-,22+,25+,26-,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36+/m1/s1
InChI key
YJQCOFNZVFGCAF-WPTOCQRYSA-N
General description
Contiene omologhi A, B, C e D. La composizione può variare tra i lotti. Contenuto effettivo indicato in etichetta.
Struttura chimica: nucleoside
La tunicamicina è un antibiotico e un inibitore della glicosilazione. La sua modalità di azione comprende il blocco degli enzimi umani UDP-HexNAc:poliprenol-P HexNAc-1-P nell'enzima GlcNAc fosfotransferasi (GPT). La glicosilazione è un'importante modificazione post-traduzionale che svolge un ruolo critico nel ripiegamento, nella stabilità e nella localizzazione subcellulare delle glicoproteine, nonché nella loro funzione biologica. La glicosilazione anomala è stata identificata come firma del cancro ed è stato dimostrato che essa svolge un ruolo significativo nella progressione, metastasi e chemioresistenza dei tumori. Le ricerche dimostrano che la tunicamicina svolge un'azione antitumorale. Inoltre, l'inibizione della N-glicosilazione da parte della tunicamicina provoca l'accumulo di proteine non strutturate nel lume del reticolo endoplasmatico (RE), portando potenzialmente allo stress del RE. La tunicamicina mostra anche un'azione antibatterica e antimicotica. Essa blocca la formazione dei legami N-glicosidici nelle proteine inibendo il trasferimento dell′N-acetilglucosamina 1-fosfato al dolicolo monofosfato. La tunicamicina inibisce anche l′N-acetilglucosamina transferasi in batteri ed eucarioti e previene la formazione di intermedi lipidici dell′N-acetilglucosamina.
Application
La tunicamicina è stata utilizzata per studiare l′effetto della glicosilazione N-legata del trasportatore di folati e protoni accoppiati (HsPCFT) umano nelle cellule HeLa. La tunicamicina è stata adoperata anche per studiare gli effetti funzionali della glicosilazione del recettore di coxsackievirus e adenovirus (CAR) nelle cellule COS-7. Un ulteriore impiego della tunicamicina ricavata da Streptomyces sp. è rappresentato dall'inibizione della N-glicosilazione in esperimenti di coltura cellulare.
Biochem/physiol Actions
Blocca la formazione dei legami N-glicosidici nelle proteine.
Preparation Note
La tunicamicina si scioglie in DMSO a 4,9-5,1 mg/ml e produce una soluzione trasparente o lievemente opaca, da incolore a gialla. La tunicamicina è solubile anche in DMF (>10 mg/ml), piridina (>10 mg/ml), acqua (<5 mg/ml, pH 9.0), dioxane (<1 mg/ml) and THF. However, it is insoluble in other organic solvents such as acetone, chloroform, and ethyl acetate, and in aqueous solutions with pH <6. Aqueous solutions can be prepared from stock solutions by diluting with water at pH 8-10 or with buffers with pH >7, preferibilmente >8. La tunicamicina non si scioglie nel tampone fosfato, con pH 8 a 1 mg/ml, neanche con il riscaldamento, ma la solubilità può essere ottenuta portando il pH a 9 ed effettuando la retrotitolazione al pH 7-8.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
654380T4540647925
Tunicamicina
Sigma-Aldrich
T7765
Tunicamicina
description
-
description
-
description
-
description
A potent and reversible, cell-permeable inhibitor of histone deacetylase.
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
95% ethanol: soluble 1 mg/mL, clear to faintly hazy, dioxane: soluble <1 mg/mL, pyridine: >10 mg/mL, methanol: slightly soluble 4.9-5.1 mg/mL, acetone: insoluble, chloroform: insoluble, THF: soluble <1 mg/mL, DMSO: soluble 4.9-5.1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow, aqueous base: insoluble, DMF: soluble >10 mg/mL, ethyl acetate: insoluble, methanol: soluble 4.9-5.1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, DMF: soluble, pyridine: soluble
solubility
methanol: soluble 4.90-5.10 mg/mL, clear (Pale yellow to yellow), methanol: soluble 4.90-5.10 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL, methanol: soluble
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
fungi, viruses
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Is it possible to store the product at -20/30°C for extended storage?
    1 risposta
    1. Store this product at 2–8 °C. When stored properly, the product remains active for at least 3 years. Solutions of tunicamycin in DMSO (5 mg/ml) can be stored at -20 °C in small aliquots of 25 - 50uL. No specific time frame for storage at -20 °C was indicated.
      Utile?
  2. What is the molecular weight for T7765 product ?
    1 risposta
    1. The molecular weight of the product is lot-specific. Each homolog has a specific molecular weight: A = 817, B = 831, C = 845, and D = 859. The lot-specific Certificate of Analysis (COA) provides the percentage contribution for each homolog.