Documenti fondamentali
T3751
Sigma-Aldrich
acido p-toluenesolfonico
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO3H · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.22
Beilstein:
3568023
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Densità del vapore
5.9 (vs air)
Saggio
99%
Punto di fusione
103-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)