Documenti
773476
Sigma-Aldrich
p-Toluene-d7-sulfonic acid monohydrate
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7D7HO3S · H2O
Peso molecolare:
197.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C([2H])C([2H])=C1S(=O)(O)=O.O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2/i1D3,2D,3D,4D,5D;
KJIFKLIQANRMOU-ANHTTWOXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Etilenglicole anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
324558
Etilenglicole
Formaldeide ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Sigma-Aldrich
252549
Formaldeide