Vai a
D136808
2,2-Dimethoxypropane
reagent grade, 98%, liquid, suitable for analytical testing
Sinonimo/i:
Acetone dimethyl acetal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
23,10 €
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
75,10 €
2.5 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
221,00 €
18 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
886,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2C(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-056-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635678
Assay:
98%
Grade:
reagent grade
Bp:
83 °C (lit.)
Vapor pressure:
60 mmHg ( 15.8 °C)
23,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2,2-Dimethoxypropane, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
3.59 (vs air)
vapor pressure
60 mmHg ( 15.8 °C)
assay
98%
form
liquid
expl. lim.
31 %, 58 °F, 6 %, 27 °F
reaction suitability
reactivity: carbonyl reactive, reagent type: protection reagent
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.378 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, ketal
SMILES string
COC(C)(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
InChI key
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2-Dimethoxypropane (DMP) is an organic building block commonly employed as a precursor to generate 2-methoxypropene (MPP). The degradation study of DMP in ionic liquids showed the formation of MPP and 2-ethoxypropene (EPP) in an identical ratio due to the tunneling effect. Conformational analysis of DMP based on ab initio calculations and matrix isolation infrared spectroscopy has been reported. DMP reacts with water to produce methanol and acetone. This reaction has been employed in a method for the quantification of water in natural products by gas-liquid chromatography. Acidified DMP has been employed for the dehydration of biological samples.
Application
Reagent for the preparation of 1,2-diols as acetonides.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
73137
2,2-Dimethoxypropane analytical standard
Supelco
73137
2,2-Dimethoxypropane
description
reagent grade, 98%
description
analytical standard
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
analytical standard
assay
98%
assay
≥99.4% (GC)
form
liquid
form
-
bp
83 °C (lit.)
bp
79-81 °C, 83 °C (lit.)
expl. lim.
31 %, 58 °F, 6 %, 27 °F
expl. lim.
6 %, 27 °F, 31 %, 58 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2-Dimethoxypropane
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
77-76-9
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf