Documenti fondamentali
8.14725
Sigma-Aldrich
Acido 4-toluen-solfonico monoidrato
for synthesis
Sinonimo/i:
Acido 4-toluen-solfonico monoidrato, Acido p-toluen-solfonico, acido tosilico, acido tosico, PTSA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O3S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.20 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-180-0
NACRES:
NA.22
Stato:
crystals
Solubilità:
750 g/L
Livello qualitativo
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
600 °C
Potenza
2570 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
P. ebollizione
140 °C/27 hPa
Punto di fusione
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
Temp. transizione
flash point 180 °C
Solubilità
750 g/L
Densità bulk
510 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C.[O+H3]
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Sintesi e caratterizzazione di nanoparticelle di polipirrolo drogate con acido toluensolfonico (tsa): Effetto della concentrazione di drogante: questo studio analizza l'effetto di diverse concentrazioni di acido para-toluensolfonico sulle proprietà delle nanoparticelle di polipirrolo, fornendo spunti sull'ottimizzazione dei polimeri conduttori per applicazioni nei dispositivi elettronici e nei sensori (Alva et al., 2016).
Risultati analitici
Tenore (acidimetria, calcolato sulla sostanza anidra): ≥ 98,0 %
Acqua (K.F.): 8,0 - 12,0 %
Identificazione (IR): conforme
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1