Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 145,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 424,00 € |
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.710,00 € |
Informazioni su questo articolo
145,00 €
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
impurities
≤7% water content (Karl Fischer)
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
cation traces
Pb: ≤5 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S.Na/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13;/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
GUXMFAHOYNRHBI-UHFFFAOYSA-M
General description
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99% | assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline powder | form powder or crystals | form crystalline powder | form crystalline powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility water: 0.25 g/mL, clear, colorless | solubility water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless |
| cation traces Pb: ≤5 ppm | cation traces - | cation traces Pb: ≤5 ppm | cation traces - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?