Documenti fondamentali
T0566
Dounce tissue grinder tube
working volume 7 mL
Scegli un formato
1 EA
92,30 €
92,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
92,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
92,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
glass
Confezionamento
pack of 1 ea
Volume d’esercizio
7 mL
Descrizione generale
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
  1. I would like to ask you regarding the product https://www.sigmaaldrich.com/GR/en/product/sigma/t0566 Which pestle is suitable for the particular grinder?
    1 risposta
    1. There are two pestle options for the 7 mL tissue grinder.
      See below for a link to each product.
      P1235, Small Clearance Pestle
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p1235
      P0610, Large Clearance Pestle
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p0610