NUC101
Nuclei Isolation Kit: Nuclei EZ Prep
sufficient for 25 nuclei preparations (~1-10×107 cells/preparation)
Sinonimo/i:
Rapid mammalian nuclei isolation kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 25 nuclei preparations (~1-10×107 cells/preparation)
Livello qualitativo
Durata
1 yr at 2‑8 °C
Confezionamento
pkg of 1 kit
applicazioni
cell analysis
Attività estranea
nuclease and protease, free
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Prodotti correlati
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.