Vai a
D9188
KIMBLE Dounce tissue grinder set
40 mL complete
Sinonimo/i:
885300-0040, Dounce Tissue Grinder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 set
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
263,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
glass
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0040
pestle A clearance
0.0030-0.0060 in.
pestle B clearance
0.0010-0.0030 in.
working volume × L
40 mL × 215 mm
Features and Benefits
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3_x000D_
  • Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization._x000D_
  • All-glass construction_x000D_
  • Two pestles are supplied with each complete unit_x000D_
  • Large clearance pestle is used for the initial sample reduction_x000D_
  • Small clearance pestle is used to form the final homogenate_x000D_
  • Replacement components are available and completely interchangeable
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D0189D8938D9063
material
glass
material
glass
material
glass
material
glass
working volume × L
40 mL × 215 mm
working volume × L
100 mL × 232 mm
working volume × L
2 mL × 60 mm
working volume × L
7 mL × 125 mm
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0040
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0100
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0002
manufacturer/tradename
Kimble® 885300-0007
pestle B clearance
0.0010-0.0030 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0055 in.
pestle B clearance
0.0005-0.0025 in.
pestle B clearance
0.0008-0.0022 in.
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
pestle A clearance
0.0030-0.0060 in.
pestle A clearance
0.0020-0.0100 in.
pestle A clearance
0.0030-0.0050 in.
pestle A clearance
0.0028-0.0047 in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KIMBLE Dounce tissue grinder set
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)