SRP8033
IL-1β mouse
recombinant, expressed in E. coli, untagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Interleukin-1beta, Postn
Scegli un formato
332,00 €
Scegli un formato
About This Item
332,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Coniugato
untagged
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~17 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Il1b(16176)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)