T5944
Tumor Necrosis Factor-α from rat
≥98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Cachectin, TNF-α
Scegli un formato
419,00 €
Scegli un formato
About This Item
419,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tumor Necrosis Factor-α from rat, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
Stato
powder
Qualità
endotoxin tested
PM
predicted mol wt ~17 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1 EU/μgtested (LAL test)
Colore
white
Solubilità
water: soluble
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Tnf(24835)
Descrizione generale
Applicazioni
- To stimulate inducible nitric oxide synthase (iNOS) expression in the macrophages as an indication of M1 macrophage activation[2]
- To study its effect on pancreatic β cell apoptosis[3]
- To evaluate the effect of progesterone on the expression of tumor necrosis factor (TNF)-α in synovial membrane[4]
- As a blocking antigen in the control, for immunohistochemical analysis[5]
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)