Documenti fondamentali
SRP8011
Sigma-Aldrich
Granulin C human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
GRN C, Granulin-5
Scegli un formato
10 μG
274,00 €
274,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
274,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
274,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Tag
His tagged
Saggio
>90% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
~10 kDa by SDS-PAGE
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
≥0.2 mg/mL
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
clear
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GRN(2896)
Descrizione generale
Granulins have possible cytokine-like activity. They are important in normal development, inflammation, wound repair, and tumorigenesis.
Stato fisico
Solution in 55 mM TRIS-HCl, pH 8.2, containing 150 mM NaCl.
Altre note
Human granulin C (aa 364-430) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)