Vai a
10652202001
Roche
Transferrina
from human serum
Sinonimo/i:
glicoproteina del siero, transferrina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
756,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.54
756,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
packaging
pkg of 20 mL (30 mg/ml)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
clear red
solubility
water: miscible
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... TF(7018)
General description
La transferrina è una glicoproteina del siero che partecipa al trasporto del ferro dai siti di assorbimento e riserva alle cellule dei tessuti. La transferrina legata al ferro, chiamata anche ferrotransferrina, si attacca a recettori specifici sulla superficie della cellula che vengono incorporati per endocitosi. Una volta all′interno il ferro è rilasciato nelle cellule e la transferrina priva del ferro, chiamata anche apotransferrina, è trasportata all′esterno della cellula per esocitosi senza subire degrado.
Application
La transferrina analogamente alla insulina è un componente della maggior parte delle formulazioni di terreni di coltura privi di siero. La funzione principale della transferrina è il trasporto del ferro nelle cellule per endocitosi mediata da recettori.
Transferrina da siero umano è stata impiegata come supplemento in:
  • terreni di coltura di differenziazione
  • terreno di coltura cheratinocitico
  • terreni di coltura per endotelio emogenico
  • terreni di coltura per corpi embrioidi
  • Terreno di coltura cellulare per formare colonie di blasti
Physical form
Soluzione 30 mg/mL in IMDM, filtrata attraverso membrane con pori da 0,2 μm. La saturazione del Ferro è sotto l′1%. Questo prodotto è la apo-transferrina.
Preparation Note
Concentrazione di lavoro: da 1 a 100 μg/mL
Conservare a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C.(liofilizzato e soluzione).
Other Notes
Esclusivamente per ricerche life science. Non usare in procedure diagnostiche.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T3705T3309AB3487
Transferrina from human serum
Roche
10652202001
Transferrina
Transferrina ≥98%
Sigma-Aldrich
T3309
Transferrina
description
from human serum
description
Optiferrin™, recombinant, expressed in rice
description
≥98%
description
Chemicon®, from chicken
form
solution
form
powder
form
powder
form
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
sterility
0.2 μm filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
solubility
water: miscible
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Gene Information
human ... TF(7018)
Gene Information
human ... TF(7018)
Gene Information
human ... TF(7018)
Gene Information
human ... TF(7018)
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
No data available
Punto di infiammabilità (°C)
No data available
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)