SRP0273
PDE8A1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
PDE8, PDE8A, Phosphodiesterase 8A1
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
Attività specifica
≥437 pmol/min-μg
PM
119 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PDE8A(5151)
Descrizione generale
Human PDE8A1 (GenBank Accession No. NM_002605), full length with N-terminal GST tag, MW = 119kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)