I3536
Insulina
recombinant, expressed in yeast, γ-irradiated, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Insulin human
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in yeast
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
≥25 USP units per mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
0.01 M HCl: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Informazioni sul gene
human ... INS(3630)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- For adipogenic differentiation assays (in the preparation of medium supplement)
- Incubation of cells for the evaluation of the effects of insulin
- Mass spectrometry (used for the external caliberation)
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2